Läs mer
Brady™ Vattenlösliga pappersetiketter
Produktkod. p-200007019
Mått (LxB):
25 fot x 0,75 tum.
25 fot x 1,5 tum.
Produktkod. 17950760
Brand: Brady™ 170723
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta vattenlösliga etikettmaterial (B-403) för applikationer som kräver lätt avtagbara självhäftande etiketter. Kombinera med en mångsidig Brady™ bärbar etikettmaskin för att skriva ut nästan var som helst.
  • Idealisk för laboratorier, restauranger, produktflöden under arbete och andra tillfälliga identifieringsapplikationer
  • Tillverkad med ett tätt bindande, helt upplösbart akryllim som löser sig i varmt vatten inom 30 sekunder och lämnar inga rester
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material papper
Utskrivbara sidor Topp
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Spårning av tillgångar, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell M4C-750-403
Antal per förpackning 1 Tape / Box
Kvantitet 1
Storlek 19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperaturområde (engelska) -94°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to 100°C
Tjocklek (engelska) 0.0030 in
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Mått (LxB) 25 fot x 0,75 tum.
Längd (engelska) 25 ft.
Längd (metrisk) 7.62 m
Bredd (engelska) 0.75 in
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 19.05 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Alternativt artikelnummer M4C-750-403