Läs mer
Heidolph™ Vattendistributionsgrenrör
Produktkod. 11741709 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Starfish magnetomrörarsystem.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11741709 Starfish magnetomrörarsystem. Varje
1 options
Produktkod. 11741709 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058103000
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fördela kylvätska från en enda källa jämnt. Heidolph™ Vattendistributionsgrenröret kan fördela jämnt till upp till fem kondensorer och sedan kombinera flödet till ett utloppsrör.
  • Fördela till upp till 5 kondensorer.
  • Återkombinerar flödet till ett utloppsrör.
  • Läckagesäkra avstängningsventiler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Starfish magnetomrörarsystem.
För användning med (applikation) Vattendistribution.
Inkluderar Läckagesäkra avstängningsventiler.