Läs mer
Vatten, DNA-kvalitet, DNASE, proteasfri, Fisher BioReagents
Produktkod. 10192813
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192813 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
1 options
Produktkod. 10192813 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24701
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Nalgene Poly flaska; 1L
DNA-klassat vatten är DNas- och proteasfritt och lämpar sig för allt DNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering För DNA-arbete är DNASE och Protease fri
pH 7
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
DNas DNase-fri
Molekylformel H2O
Merck Index 15, 10237
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Kvalitet DNA
Förpackning Nalgene Poly flaska
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Genomfiltrerad Filtrerade genom ett 0,2 mikron filter och autoklaverades.
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska