Läs mer
Vatten, (DNAS-, RNAS-fri), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10295243
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10295243 50 mL Nalgene Poly flaska 50ml
10336503 100 mL Poly flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295243 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP248450
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Vatten, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 100mL, ångtryck: 17,5 mmHg vid 20 grader C, 100 grader C, CHEBI: 15377, Grå, Färglös, 1 000 g/cm3, Filtrerat-DNAsfritt filter 0. 18.02, Låg risk för vanlig industriell eller kommersiell hantering.
Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNase) och är lämpligt för allt RNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering DNASE, RNASE-fritt
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
DNas DNase-fri
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Förpackning Nalgene Poly flaska
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Behandling(er) DEPC-behandlad och autoklaverad.
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 50 mL
Fysisk form Vätska