Läs mer
Vatten, (DNAS-, RNAS-fri), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Vatten, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 100mL, ångtryck: 17,5 mmHg vid 20 grader C, 100 grader C, CHEBI: 15377, Grå, Färglös, 1 000 g/cm3, Filtrerat-DNAsfritt filter 0. 18.02, Låg risk för vanlig industriell eller kommersiell hantering.
Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNase) och är lämpligt för allt RNA-arbete.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| Namnnotering | DNASE, RNASE-fritt |
| pH | 7 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| DNas | DNase-fri |
| Merck Index | 15, 10237 |
| Formel vikt | 18.02 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Visa mer |