Läs mer
Vatten, DNas, RNase fri, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475792 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11475792 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.26 SEK
    712.74 SEK / 500ml
    Save 66.52 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk att använda med RNase-Erase™ och DNA-Erase™ dekontaminanter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering Steril, nukleasfri
CAS 7732-18-5
Anteckningar om renhetsgrad En steril lösning, helt fri från detekterbar DNas (exo och endo) och RNas; DEPC behandlade
Molekylformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Kvantitet 500 mL