Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vatten, Endotoxinfri
Produktkod. 15456979
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456979 500 mL 500ml
15466979 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456979 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65589.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 SEK
    684.65 SEK / 500ml
    Save 135.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Vatten Endotoxinfritt används som lösningsmedel i industrier och inom alla forskningsområden. Det används också i laboratorier för cellisolering och odling. Det är också användbart för eluering av endotoxinfritt plasmid-DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vatten Endotoxinfritt används som lösningsmedel i industrier och inom alla forskningsområden. Det används också i laboratorier för cellisolering och odling. Det är också användbart för eluering av endotoxinfritt plasmid-DNA.
Löslighet
Blandbar med metanol, aceton och etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water, Endotoxin-free
pH 7
Smältpunkt 32 °F
Kokpunkt 100 °C
Beilstein 2050024
Merck Index 1410039
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, aceton och etanol.
Formel vikt 18.02
Kvalitet Endotoxinfri
Odör Luktfritt
Densitet 1
Kvantitet 500 mL
Brytningsindex 1.34
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.