Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Water Estimators Acc. till Dean Stark
Positioner:
Noll punkt vid spetsen
Nollpunkt ovanför kranen
Nollpunkt vid kranen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vattenuppskattare enl. enligt DIN 12420 (xylolmetoden)
- Kapacitet: 10:0,1 mL
- Med rundbottnad kolv 500 ml
- Jordfogsanslutningar: NS 29/32, mätrör med eller utan avstängningskran
- Med Liebig kondensor
- Jackans längd: 400 mm
- Material: mätrör och kondensor gjorda av DURAN™ slang
- Kolv: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Utan kran |
| Material | Duran Glas |
| Positioner | Noll punkt vid spetsen |