Läs mer
Vatten, extra rent, dejoniserat
Produktkod. 10347071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
25 L
Förpackning:
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347071 5 L Plasttrumma 5 L
11339986 25 L Plasttrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345470050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 SEK
    693.65 SEK / 5 L
    Save 106.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Färg Färglös
Kokpunkt 100,0 °C
Konduktivitet Max 5,0 μS/cm.
Linjär formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plasttrumma
Rester efter avdunstning Max 25 ppm.
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 5 L
Brytningsindex 1.3334
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.