Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10282830
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
5000ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10282830 1000 mL Varje
10378939 500 mL Varje
12093835 10 x 500 mL 5000ml
10690861 6 x 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10282830 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1287302
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens.
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
  • Water For Injection Quality
  • Gibco™ quality and performance
  • Use in cell culture and molecular biology applications
  • Gibco™ Vatten för injektion (WFI) för cellkultur möter USP monografi för vatten för injektion förpackat i bulk för kommersiellt bruk på annat håll
  • Vattnet bereds genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen
  • Förutom att träffas USP standarder är varje parti kvalitetstestat för sterilitet, endotoxin, konduktivitet, pH, osmolalitet och oxiderbara ämnen
  • Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad
  • Den kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar
  • Ska förvaras kl 15° till 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen monoxide
pH 4 till 6
CAS 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Kvalitet Cellkultur
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterile-filtered
Behandling(er) None
Kvantitet 1000 mL
Reningsmetod Distilled and filtered (0.1 μm)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Gibco
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.