Beskrivning
Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellodling är högkvalitativt vatten för användning som lösningsmedel vid framställning av cellkulturmedier och laboratoriereagenser. Finns i många storlekar för att möta dina behov, Gibco™ och Water for Injection (WFI) för cellodling har funktioner:
- Vatten för injektionskvalitet
- Gibco™ Kvalitet och prestanda
- Användning i cellodling och molekylärbiologi
- Gibco™ Vatten för injektion (WFI) för cellkultur möter USP monografi för vatten för injektion förpackat i bulk för kommersiellt bruk på annat håll
- Vattnet bereds genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen
- Förutom att träffas USP standarder är varje parti kvalitetstestat för sterilitet, endotoxin, konduktivitet, pH, osmolalitet och oxiderbara ämnen
- Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad
- Den kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar
- Ska förvaras kl 15° till 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrogen monoxide |
| pH | 4 till 6 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Behandling(er) | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Reningsmetod | Destillerad och filtrerad (0,1 μm) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.