Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
Produktkod. 10690861 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
5000ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10690861 6 x 1000 mL Varje
10378939 500 mL Varje
10282830 1000 mL Varje
12093835 10 x 500 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10690861 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1287304
 Begränsad artikel
I lager
Vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens.
Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellodling är högkvalitativt vatten för användning som lösningsmedel vid framställning av cellkulturmedier och laboratoriereagenser. Finns i många storlekar för att möta dina behov, Gibco™ och Water for Injection (WFI) för cellodling har funktioner:
  • Vatten för injektionskvalitet
  • Gibco™ Kvalitet och prestanda
  • Användning i cellodling och molekylärbiologi
Vatten för injektionskvalitet
Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellkultur uppfyller monografin USP för Water for Injection som förpackas i bulk för kommersiellt bruk på andra håll. Vattnet förbereds genom destillation och filtrering (0,1 μm), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten regelbundet. Konduktivitet, total organisk kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Gibco™ Kvalitet och prestanda
Den prestanda och konsistens som förväntas av Gibco™ flytande medieprodukter beror på det högkvalitativa vatten vi använder vid tillverkningen. Detta vatten flaskas också som Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellkultur. Förutom att uppfylla USP standarder kvalitetstestas varje parti för sterilitet, endotoxin, ledningsförmåga, pH, osmolalitet och oxiderbara ämnen.
Användning i cellodling och molekylärbiologi
Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellkultur kan användas för en mängd olika tillämpningar, inklusive att förbereda pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) media, tillverka lösningar och späda ut buffertar.
Produktanvändning
Endast för forskningsändamål eller vidare tillverkning. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Water for Injection (WFI) för cellkultur tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen monoxide
pH 4 till 6
CAS 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Kvalitet Cellkultur
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterilfiltrerad
Behandling(er) Hold (Håll)
Kvantitet 6 x 1000 mL
Reningsmetod Destillerad och filtrerad (0,1 μm)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Gibco
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.