Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076327
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Förpackningsstorlek:
5000ml
Varje
Produktkod. 10378939
Brand: Gibco™ A1287301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens.
  • Gibco™ Vatten för injektion (WFI) för cellkultur möter USP monografi för vatten för injektion förpackat i bulk för kommersiellt bruk på annat håll
  • Vattnet bereds genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen
  • Förutom att träffas USP standarder är varje parti kvalitetstestat för sterilitet, endotoxin, konduktivitet, pH, osmolalitet och oxiderbara ämnen
  • Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad
  • Den kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar
  • Ska förvaras kl 15° till 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4 till 6
Kvalitet Cellkultur
Sterilitet Sterile-filtered
Behandling(er) None
Kvantitet 500 mL
Reningsmetod Distilled and filtered (0.1 μm)
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Gibco
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.