Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
Produktkod. 17840925
Change view
Kvantitet:
20 L
200 L
Förpackningsstorlek:
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17840925 20 L 20 L
16566034 20 L -
17880925 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17840925 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1287305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 SEK
    4135.00 SEK / 20 L
    Save 75.00 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ sterilt vatten (WFI) för cellodling är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia, laboratoriereagens, buffertar och bioprocessvätskor.
Gibco™ Water For Injection (WFI) för cellkultur är högkvalitativt vatten som används som lösningsmedel vid framställning av cellodlingsmedier, laboratoriereagenser, buffertar och bioprocessvätskor.
Några egenskaper hos WFI för cellodling inkluderar:
  • Vatten för injektion och kvalitet på USP/EP
  • Gibco Kvalitet och prestanda
  • Kan användas inom cellkultur, molekylärbiologi samt upp- och nedströms bioprocessapplikationer
Vatten för injektionskvalitet
WFI för cellkultur uppfyller USP/EP-monografin för vatten för injektion vid fyllningspunkten. Vattnet tillverkas genom destillation och filtrering (0,1 μm), utan tillsatta ämnen. Vattenkvaliteten övervakas regelbundet. Konduktivitet, total organisk kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Gibco Kvalitet och prestanda
Prestandan och konsistensen som förväntas av Gibco flytande medieprodukter beror på det högkvalitativa vattnet som används vid tillverkningen. Detta vatten förpackas i flaskor och CX5-14 bioprocessbehållare som Gibco Water For Injection (WFI) för cellkultur. Förutom att uppfylla USP/EP-standarder kvalitetstestas varje parti för sterilitet, endotoxin, ledningsförmåga, pH, osmolalitet, nitrater och totalt organiskt kol.
Användning i cellodling och molekylärbiologi
WFI för cellkultur kan användas för en mängd olika tillämpningar, inklusive att förbereda pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) media, tillverka lösningar, späda ut buffrar samt rengörings- och sköljmedel.
Produktanvändning
För användning som råvarukomponent i vidare tillverkningsapplikationer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
WFI för cellkultur tillverkas vid cGMP-kompatibla anläggningar i Grand Island, New York och Inchinnan, Skottland. Båda anläggningarna är certifierade enligt ISO tillverkningsstandarder 13485 cGMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 4.0 till 7.5
Kvalitet USP, EP
Förpackning Universalväska
Sterilitet Sterila
Behandling(er) Hold (Håll)
Kvantitet 20 L
Reningsmetod Membranfiltrerat