Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
Produktkod. 17880925
Change view
Kvantitet:
20 L
200 L
Förpackningsstorlek:
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17880925 200 L 200 L
17840925 20 L 20 L
16566034 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17880925 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1287306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16070.00 SEK
    15180.00 SEK / 200 L
    Save 890.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Gibco™ sterilt vatten (WFI) för cellodling är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia, laboratoriereagens, buffertar och bioprocessvätskor.
Gibco™ Water For Injection (WFI) för cellkultur är högkvalitativt vatten som används som lösningsmedel vid framställning av cellodlingsmedier, laboratoriereagenser, buffertar och bioprocessvätskor.
Några egenskaper hos WFI för cellodling inkluderar:
  • Vatten för injektion och kvalitet på USP/EP
  • Gibco Kvalitet och prestanda
  • Kan användas inom cellkultur, molekylärbiologi samt upp- och nedströms bioprocessapplikationer
Vatten för injektionskvalitet
WFI för cellkultur uppfyller USP/EP-monografin för vatten för injektion vid fyllningspunkten. Vattnet tillverkas genom destillation och filtrering (0,1 μm), utan tillsatta ämnen. Vattenkvaliteten övervakas regelbundet. Konduktivitet, total organisk kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Gibco Kvalitet och prestanda
Prestandan och konsistensen som förväntas av Gibco flytande medieprodukter beror på det högkvalitativa vattnet som används vid tillverkningen. Detta vatten förpackas i flaskor och CX5-14 bioprocessbehållare som Gibco Water For Injection (WFI) för cellkultur. Förutom att uppfylla USP/EP-standarder kvalitetstestas varje parti för sterilitet, endotoxin, ledningsförmåga, pH, osmolalitet, nitrater och totalt organiskt kol.
Användning i cellodling och molekylärbiologi
WFI för cellkultur kan användas för en mängd olika tillämpningar, inklusive att förbereda pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™) media, tillverka lösningar, späda ut buffrar samt rengörings- och sköljmedel.
Produktanvändning
För användning som råvarukomponent i vidare tillverkningsapplikationer.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
WFI för cellkultur tillverkas vid cGMP-kompatibla anläggningar i Grand Island, New York och Inchinnan, Skottland. Båda anläggningarna är certifierade enligt ISO tillverkningsstandarder 13485 cGMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 4.0 till 7.5
Kvalitet USP, EP
Förpackning Universalväska
Sterilitet Sterila
Behandling(er) Hold (Håll)
Kvantitet 200 L
Reningsmetod Membranfiltrerat
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.