Läs mer
Gibco™ Sterilt vatten (WFI) för cellodling
Produktkod. p-7180682
Kvantitet:
20 L
200 L
Förpackningsstorlek:
20 L
200 L
Produktkod. 17840925
Brand: Gibco™ A1287305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Gibco™ sterilt vatten (WFI) för cellodling är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia, laboratoriereagens, buffertar och bioprocessvätskor.
Gibco™ sterilt vatten (WFI) för cellodling är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia, laboratoriereagenser, buffertar och bioprocessvätskor.
Några funktioner i WFI för cellodling inkluderar:
  • Sterilt vatten och USP/EP-kvalitet
  • Gibco kvalitet och prestanda
  • Kan användas i cellodling, molekylärbiologi och uppåt och nedåt inom biobearbetning
Steril vattenkvalitet
WFI för cellodling uppfyller USP/EP-monografin för sterilt vatten vid fyllningspunkten. Vattnet bereds genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen. Vattenkvaliteten övervakas rutinmässigt. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Gibcos kvalitet och prestanda
Den prestanda och konsistens som förväntas av Gibcos flytande mediaprodukter beror på det vatten av hög kvalitet som används vid tillverkningen. Detta vatten är förpackat i flaskor och CX5-14 bioprocessbehållare som Gibco sterilt vatten (WFI) för cellodling. Förutom att uppfylla USP/EP-standarder är varje lot kvalitetstestat för sterilitet, endotoxin, konduktivitet, pH, osmolalitet, nitrater och totalt organiskt kol.
Använd i användningsområden inom cellodling och molekylärbiologi
WFI för cellodling kan användas i en mängd olika användningsområden, inklusive beredning av pulver eller Advanced Granulation Technology-media™ (AGT™ ), framställning av lösningar, spädningsbuffertar och rengörings- och sköljmedel.
Produktanvändning
För användning som råmaterialkomponent i ytterligare tillverkning.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
WFI för cellodling tillverkas vid cGMP-kompatibla anläggningar belägna i Grand Island, New York och Inchinnan, Skottland. Båda anläggningarna är certifierade enligt ISO 13485 cGMP tillverkningsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 4 till 6
Kvalitet USP/EP
Förpackning Universalväska
Sterilitet Sterile-filtered
Behandling(er) None
Kvantitet 20 L
Reningsmetod Membrane-Filtered