Läs mer
Vatten för jonkromatografi, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12993634 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
2000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12993634 1000 mL 1000ml
12903644 2000 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12993634 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W 001 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    610.14 SEK / 1000ml
    Save 259.86 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water for Ion Chromatography
Kvantitet 1000 mL