Läs mer
Vatten, (För RNA-arbete) (DEPC-behandlad, DNASE, RNASE-fri/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10245203
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245203 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
1 options
Produktkod. 10245203 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5611
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
DEPC-behandlad och autoklaverad
Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNase) och är lämpligt för allt RNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering For RNA Work, DEPC-treated and DNASE, RNASE free.
pH 7
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
DNas DNase-fri
Molekylformel H2O
Merck Index 15, 10237
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Nalgene Poly flaska
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Behandling(er) DEPC-Treated
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska