Läs mer
Vatten, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10449380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449380 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10367171 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10257243 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
13108700 2.5 L - 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10449380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W/0106/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.00 SEK
    519.67 SEK / 2.5 L
    Save 319.33 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
HPLC för gradientanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
Färg Klart
Kokpunkt 212 °F
Kvalitet HPLC
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L