Läs mer
Vatten, HPLC Gradient Grade, Scharlab
Produktkod. 11362625
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362625 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11362625 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AG00011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.90 SEK
    294.15 SEK / 1 L
    Save 60.75 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning i lösningsmedel och i analytisk kemi, inklusive HPLC.
  • Molekylformel: H 2 O
  • Molar massa: 18,02 g/mol
  • CAS: 7732-18-5
  • EIN ECS nr: 231-791-2
  • Mikrofiltrerad genom membran med pordiameter 0,22 μm
  • Antal kolonier: max. 25 UFC/g
  • Mikrobiologiskt test: Klarar testet
Specifikationer
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Konduktivitet 1 μS/cm max vid 25 °C
Molekylformel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18,02 g/mol
Kvalitet HPLC-gradient
Rester efter avdunstning 0,0001% max
Ångtryck 23 hPa (vid 20 °C)
Densitet 1,00 g/cm3
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska