missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Water, HPLC, Scharlab

Produktkod. 11372625
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372625 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11372625 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AG00012500

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn water
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet HPLC
Kvantitet 2.5 L
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.