Läs mer
Vatten för injektion, Waternation
Produktkod. 30130294 Handla allt Waternation Medical Division Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30130294 6 x 1000 mL
30130299 10 x 100 mL
30130296 10 x 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30130294 Leverantör Waternation Leverantörsnummer MLG21000/6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1349.25 SEK
    1292.19 SEK / 6 L
    Save 57.06 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Sterilt vatten för injektion, partikelfritt. Uppfyller kraven i ASTMD1193-06.
  • Färdig att använda
  • Inga kemiska tillsatser
  • Batchspårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse och analys
  • Minska dyra testmisslyckanden på grund av föroreningar
  • Hög prestanda
  • Hög noggrannhet
  • Undertryck vattenbildande bireaktioner
  • Ge konsekvent prestanda över många exempeltyper
MLG-serien, en omfattande svit med fem högkvalitativa rent vatten, i olika storlekar, allt från enkla avjoniserade till molekylärbiologiska kvaliteter, som passar de flesta användningsområden för rent vatten.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
pH 7
Konduktivitet 0.1 μS/cm
Kvalitet Partikelfri
Förpackning PET Plastflaska
Sterilitet Sterile
Analyscertifikat Yes
Kvantitet 6 x 1000 mL
För användning med (applikation) Vatten för bevattning, cellkultur