Läs mer
Vatten, J.T. Baker™
Produktkod. 10536602 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10536602 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10536602 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 4218.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
  • Partiklar: max. 0,0001 %
  • Återstod efter avdunstning: max. 2 ppm
  • Ultraviolett absorbans av största eluerade topp:
    • vid 220 nm - max. 0,005 au
    • vid 254 nm - max. 0,001 au
Specifikationer
CAS 7732-18-5
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Rester efter avdunstning Max. 2 ppm
Kvantitet 1 L