Läs mer
Usbeck™ Vattenstrålepump med honanslutning till vattenkranens diameter
Diameter (metrisk) Utsida:
26,5 mm
Beskrivning
- Nickelpläterad mässing
- Backventil
- Kvinna Anslutning till
vattenkranØ utanför
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 26,5 mm |
| Material | Nickelpläterad mässing |
| Typ | Kvinnlig anslutning |
| Vikt (metrisk) | 250 g |