Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15608400
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
500ml
Paket med 4
Produktkod. 15608400
Brand: Honeywell-Chromasolv 392534L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
LEDER O
Specifikationer
Abs. max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering CHROMASOLV™ LC-MS
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel H2O
Beilstein 2050024
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
Formel vikt 18
Kvalitet LC-MS
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Kvantitet 4 L