Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15695350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
500ml
Paket med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695350 4 x 4 L Paket med 4
15685350 250 mL 250ml
15605360 500 mL 500ml
15665350 1 L -
16225301 2.5 L -
16419019 2.5 L -
15608400 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15695350 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 392534X4L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
Formel vikt 18.02g/mol
Kvalitet LC-MS CHROMASOLV
Densitet 1.000g/mL at 3.98°C
Kvantitet 4 x 4 L