Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
- För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
- Baslinjedrift med låg gradient
- Låga halter av spårmetaller
- Inga icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| pH | 6 to 8 (at 20°C) |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100°C (1013 hPa) |
| Synonym | Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide |
| IUPAC-namn | vatten |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 |
| Kvalitet | LC-MS |
| Förpackning | Plastflaska |
| Show More |