Läs mer
Vatten, LC/MS-klass, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280922 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30280922 500 mL -
30280923 1 L -
30280924 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280922 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T000060500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 SEK
    365.00 SEK / 500ml
    Save 57.00 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Procent renhet 99.90%
Kvalitet LC-MS
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mL