Läs mer
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30280923 1 L -
30280922 500 mL -
30280924 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280923 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T000061000
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Procent renhet 99.90%
Kvalitet LC-MS
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 L