Läs mer
Vatten, LC/MS-klass, Thermo Scientific
Produktkod. 30280924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30280924 2.5 L 2.5 L
30280922 500 mL -
30280923 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280924 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T000062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1033.78 SEK / 2.5 L
    Save 321.22 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Procent renhet 99.90%
Kvalitet LC-MS
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 L