Läs mer
Vatten, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Beskrivning
- För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
- Testad för UHPLC-MS-lämplighet
- Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
- Extremt lågt MS baslinjeljud
- Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
- Låga halter av spårmetaller
- Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| pH | 6 till 8 (vid 20 °C) |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Formel vikt | 18,02 g/mol |
| Kvalitet | CHROMASOLV™ LC-MS Ultra |
| Förpackning | Plastflaska |
| Visa mer |