Läs mer
Vatten, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Produktkod. 15651400
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15651400 2 L Plastflaska 2 L
15641400 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15651400 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 142632L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud
  • Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 6 till 8 (vid 20 °C)
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vikt 18,02 g/mol
Kvalitet CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Förpackning Plastflaska
Densitet 1,000 g/ml vid 3,98 °C
Kvantitet 2 L
Brytningsindex n20/D 1.34 (bokstavligen)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Water