Läs mer
Vatten, LC-MS Ultra CHROMASOLV™ , Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120900
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15641400
Brand: Honeywell-Chromasolv 142631L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud
  • Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formel vikt 18.02g/mol
Kvalitet CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.000g/mL at 3.98°C
Kvantitet 1 L
Brytningsindex n20/D 1.34(lit.)
Fysisk form Vätska