Läs mer
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Produktkod. 11373892
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11373892 1 L Nalgene Poly Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 11373892 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP28201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ultrapure water for preparing microbiological growth media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidane
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering 0.03μm filtered and autoclaved
Färg Colorless
Kokpunkt 100°C
Konduktivitet 2μS/cm Max.
Endotoxin 0.025 EU/mL max.
Formel vikt 18.01
Kvalitet Microbial Cell Culture
Förpackning Nalgene Poly Bottle
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad 0.03 Micron filtered and autoclaved
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 1 L
Fysisk form Liquid