Läs mer
Melford Vattenmolekylär biologi grad DNas och RNas fri
Produktkod. 30017923
Change view
Kvantitet:
1 L
1 gal.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017923 1 gal.
30017924 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017923 Leverantör Melford Leverantörsnummer 248700
Certifierad RNase och DNase fri för användning i molekylärbiologiska tillämpningar.
Certifierad RNase och DNase fri för användning i molekylärbiologiska tillämpningar. Idealisk för tillverkning av reagenser, sköljning av glas- och plastartiklar, enzymatiska reaktioner och mer. Giftiga medel som DEPC används inte i reningsprocedurer.
  • Endotoxinfri
  • RNase fri
  • DNase-fri
Testade till< 0,001 EU/ML
Uppfyller eller överträffar CAP/CLSI-specifikationerna för Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) och USP/NF Purified Water.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
CAS 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 18
Kvalitet Molekylärbiologi
Kvantitet 1 gal.