Läs mer
Melford Vattenmolekylär biologi grad DNas och RNas fri
Beskrivning
Certifierad RNase och DNase fri för användning i molekylärbiologiska tillämpningar.
Certifierad RNase och DNase fri för användning i molekylärbiologiska tillämpningar. Idealisk för tillverkning av reagenser, sköljning av glas- och plastartiklar, enzymatiska reaktioner och mer. Giftiga medel som DEPC används inte i reningsprocedurer.
- Endotoxinfri
- RNase fri
- DNase-fri
Testade till< 0,001 EU/ML
Uppfyller eller överträffar CAP/CLSI-specifikationerna för Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) och USP/NF Purified Water.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18 |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Kvantitet | 1 gal. |