Läs mer
Vatten, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Produktkod. 10318354
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10318354 10 L Poly KUB 10 L
10490025 100 mL Poly flaska -
10505854 1 L Nalgene Poly flaska 1 L
10154604 4 L Poly KUB 4 L
10517554 20 L Poly KUB 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10318354 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP281910
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För många grundläggande molekylärbiologiska procedurer
Ultrapure, avjoniserat vatten av molekylärbiologisk kvalitet är idealiskt för många grundläggande procedurer såsom PCR, elektrofores, DNA-sekvensering och buffertar för enzymatiska analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering 0,03 μm filtrerat för att säkerställa hög renhet
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Konduktivitet <2 μS/cm
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
DNas DNase-fri
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Poly KUB
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,03-filter μ
Behandling(er) Dejoniserad
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska