Läs mer
Vatten, molekylärbiologi, Fisher BioReagents
Produktkod. p-3795372
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly KUB
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
4 L
Produktkod. 10490025
Brand: Fisher BioReagents BP2819100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För många grundläggande molekylärbiologiska procedurer
Ultrapure, avjoniserat vatten av molekylärbiologisk kvalitet är idealiskt för många grundläggande procedurer såsom PCR, elektrofores, DNA-sekvensering och buffertar för enzymatiska analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Konduktivitet <2μS/cm
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
DNas DNase-fri
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad Filtrerad genom en 0,3μ filtrera
Behandling(er) Deionized
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska