Läs mer
Vatten, nukleasfritt, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15845408 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Nalgene Flaska
Upprättstående kartong
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
10ml
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845408 5 L Upprättstående kartong 5 L
15644028 10 x 1 mL Nalgene Flaska 10ml
15815408 100 mL Nalgene Flaska 100ml
15825408 500 mL Nalgene Flaska 500ml
15835408 1 L Nalgene Flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15845408 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J71786.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2314.61 SEK
    1978.65 SEK / 5 L
    Save 335.96 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18.02
Kvalitet Molekylärbiologi
Förpackning Upprättstående kartong
Densitet 1, 1.000
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.