Läs mer
Vatten, Optima™ LC/MS-kvalitet, Fisher Chemical™
Produktkod. 10095164 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10095164 500 mL 500ml
10728098 1 L 1 L
10505904 2.5 L 2.5 L
11947199 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10095164 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W6500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 SEK
    365.00 SEK / 500ml
    Save 58.00 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Vatten, H2O, CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 1 L, <-0,005 AU vid 280 nm, <-0,005 AU vid 260 nm, <-0,005 AU vid 254 nm, <-0,01 AU vid 210 nm, <-0,01 AU vid 230 nm, <-0,01 AU vid 240 nm, <-0,01 AU vid 220 nm, 10 ppb max, 100 grader. C, max 20 ppb. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Vatten, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 1L,< -0,005 AU vid 280nm,< -0,005 AU vid 260nm,< -0,005 AU vid 254nm,< -0,01 AU vid 210nm,< -0,01 AU vid 230nm,< -0,01 AU vid 240nm,< -0,01 AU vid 220 nm, max 10 ppb, 100 grader C, max 20 ppb.
Notera: Glasflaskor har fluorinerat foder.
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 11332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. ≤0,005 AE vid 254 nm, ≤0,005 AE vid 260 nm, ≤0,005 AU vid 280 nm, ≤0,01 AU vid 210 nm, ≤0,01 AU vid 220 nm, ≤0,01 AU vid 230 nm, ≤0,01 AU vid 240 nm
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Anteckningar om renhetsgrad LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning ≤1 ppm
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Genomfiltrerad 0,03 mikron filtrerad.
Densitet 1.000g/cm³
Analyscertifikat Faktisk lotanalys rapporterad på etiketten; Certifikat för faktisk tomtanalys finns tillgängligt på begäran
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska