Läs mer
Vatten, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. p-3112118 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
Produktkod. 10095164
Brand: Fisher Chemical W6500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 1L, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.01 AU at 220nm, 10 ppb max., 100 deg.C, 20 ppb max. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Vatten, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 1L,< -0,005 AU vid 280nm,< -0,005 AU vid 260nm,< -0,005 AU vid 254nm,< -0,01 AU vid 210nm,< -0,01 AU vid 230nm,< -0,01 AU vid 240nm,< -0,01 AU vid 220 nm, max 10 ppb, 100 grader C, max 20 ppb.
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 11332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Anteckningar om renhetsgrad LC-MS & UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning ≤1ppm
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad 0,03 mikron filtrerad.
Densitet 1.000g/cm³
Analyscertifikat Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska