Läs mer
Vatten, partikelfri EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990564 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12990564 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12990564 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 231 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Water, particle-free ,
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1095507
Kvantitet 1000 ml