Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenplåtsräkning beredd agar, buteljerad
Beskrivning
Räkna upp alla odlingsbara mikroorganismer från vatten med hjälp av koloniräkningsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vattentallrik Count Agar, färdigberedda flaskor. Detta näringsrika, icke-selektiva medium följer ISO 6222: 1999 (E) Vattenkvalitet— Uppräkning av odlingsbara mikroorganismer— Koloniräkning genom inokulering i ett näringsagarodlingsmedium1 .
Vatten av alla slag innehåller alltid en mängd mikroorganismer som härstammar från olika källor, såsom jord och växtlighet. Uppskattning av de totala siffrorna ger användbar information för bedömning och övervakning av vattenkvaliteten. Separata räkningar görs vanligtvis av de mikroorganismer som kan växa och bilda kolonier på näringsagarmedia vid 36 °C och 22 °C.
Koloniräkningar är användbara för att bedöma integriteten hos grundvattenkällor och effektiviteten i vattenbehandlingsprocesser såsom koagulation, filtrering och desinfektion samt ger en indikation på renlighet och integritet i distributionssystemet. De kan också användas för att bedöma lämpligheten hos en vattenförsörjning för mat- och dryckesberedning för att undvika att produkten förorenas med fördärvningsorganismer.
Huvudvärdet av koloniräkningar ligger i att upptäcka förändringar från förväntade räkningar, baserat på frekvent, långsiktig övervakning. En plötslig ökning av antalet kan vara en tidig varning om allvarlig förorening och en uppmaning till omedelbar utredning.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2° till 25 °C |
| Formatera | 300 ml Siropflaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 248 till 252 g |
| Förpackningstyp | 10 Sirop-flaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 10/Pk. |