Läs mer
Thermo Scientific™ Vattenplåtsräkning beredd agar, buteljerad
Produktkod. p-9370570
Fyll vikt:
100 g +1.5 g
200 g + 2.5 g
248 to 252 g
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Tyskland
United Kingdom
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11948419
Brand: Thermo Scientific™ BO0055M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp alla odlingsbara mikroorganismer från vatten med hjälp av koloniräkningsteknik med denna näringsrika och ISO följsamt medium.
Räkna upp alla odlingsbara mikroorganismer från vatten med hjälp av koloniräkningsteknik med Thermo Scientific™ Oxoid™ Vattentallrik Count Agar, färdigberedda flaskor. Detta näringsrika, icke-selektiva medium följer ISO 6222: 1999 (E) Vattenkvalitet— Uppräkning av odlingsbara mikroorganismer— Koloniräkning genom inokulering i ett näringsagarodlingsmedium1 .
Vatten av alla slag innehåller undantagslöst en mängd olika mikroorganismer som härrör från olika källor, såsom jord och vegetation. Uppskattning av de totala siffrorna ger användbar information för bedömning och övervakning av vattenkvaliteten. Separata räkningar görs vanligtvis av de mikroorganismer som kan växa och bilda kolonier på näringsagarmedia vid 36 C °och 22 °C.
Koloniräkningar är användbara för att bedöma integriteten hos grundvattenkällor och effektiviteten av vattenbehandlingsprocesser såsom koagulering, filtrering och desinfektion och ger en indikation på renheten och integriteten hos distributionssystemet. De kan också användas för att bedöma lämpligheten av en vattenförsörjning för beredning av mat och dryck för att undvika kontaminering av produkten med förstörande organismer.
Huvudvärdet av koloniantal ligger i upptäckten av förändringar från förväntade antal, baserat på frekvent långtidsövervakning. Varje plötslig ökning av antalet kan vara en tidig varning för allvarliga föroreningar och en uppmaning till omedelbar utredning.1
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga. Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Halm
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Formatera 125 ml siropflaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Fyll vikt 100 g +1.5 g
Förpackningstyp 10 siropflaskor i en låda
Kvantitet 10/Pk.