Läs mer
Vattenföroreningar QC-kontrollprov: Komplexa näringsämnen
Produktkod. 30316772
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30316772 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 30316772 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWPCNUT15
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen
CAS 7723-14-0
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 15 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L