Läs mer
Vattenföroreningskvalitetskontrollprov: Efterfrågan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Analyt- eller komponentnamn | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Späd HCl |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 15 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L |