Läs mer
Vattenföroreningskontrollprov: Hårdhet
Produktkod. 30325876
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30325876 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 30325876 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWPHRD500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
CAS 7440-70-2, 7439-95-4
Analyt- eller komponentnamn Calcium∣Calcium hardness∣Magnesium∣Non-Filterable Residue∣Total hardness
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 1 st.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Magnesium 24.8 mg/L∣Non-Filterable Residue 80.6 mg/L∣Calcium 82.6 mg/L∣Calcium hardness 206 mg/L∣Total hardness 308 mg/L