Läs mer
Vattenföroreningar QC-kontrollprov: Mineraler
Produktkod. 30327859
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30327859 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 30327859 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWPMIN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
CAS 16887-00-6, 16984-48-8, 9-7-7440, 7440-23-5, 14808-79-8
Analyt- eller komponentnamn Alkalinity∣Chloride∣Conductivity∣Fluoride∣Potassium∣Sodium∣Sulfate∣Total dissolved solids∣Total Solids
Konduktivitet 393 μmhos/cm
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Vatten
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Fluoride 2.14 mg/L∣Sulfate 12.6 mg/L∣Potassium 14.7 mg/L∣Alkalinity 37.2 mg/L∣Sodium 70.4 mg/L∣Chloride 83.5 mg/L∣Total dissolved solids 248 mg/L∣Total Solids 251 mg/L