Läs mer
Vattenföroreningar QC-kontrollprov: Olje- och fettkoncentrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oil and Grease |
| Analyt- eller komponentnamn | Oil and Grease |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 96.5 mg/L |
| Lösningstyp | Blandning |
| IUPAC-namn | Olja och fett |
| Lösningsmedel eller matris | n-Propanol |
| Industry Type | Petrokemisk testning |
| Kvantitet | 23 ml |