Läs mer
Vattenförorening QC-kontrollprov: Enkla näringsämnen
Produktkod. 30323278
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323278 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 30323278 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGQWPSNUT15
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
CAS 7664-41-7, 14797-55-8, 14797-65-0, 7558-79-4
Analyt- eller komponentnamn Ammonia∣Nitrate∣Nitrite∣Ortho-phosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 15 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ortho-phosphate 2.4 mg/L∣Ammonia 10.8 mg/L∣Nitrate 16.1 mg/L∣Nitrite 16.1 mg/L